Learn More
2-(8-Bromoctyloxy)-tetrahydropyran, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374444
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374444 25 g 25 Gramm
11354444 1 g 1 Gramm
11364444 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374444 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01081.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293.245 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50816-20-1
Summenformel C13H25BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 293.245
MDL-Nummer MFCD00014648
InChI-Schlüssel JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
PubChem CID 170916
IUPAC-Name 2-(8-Bromoctoxy)Oxan
SMILES C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Siedepunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.477
Menge 25 g
Beilstein 1306644
Formelmasse 293.25
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch