Learn More
2,9-Dimethyl-5-Deczin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460198 1 g 1 Gramm
15470198 5 g 5 Gramm
15480198 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53414.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19550-56-2 | Molecular Formula: C12H22 | Molecular Weight: 166.308 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19550-56-2
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.308
MDL-Nummer MFCD00041611
InChI-Schlüssel RCFYJIGZQAOTFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,9-dimethyl-5-decyne, 2,9-dimethyl-dec-5-yne, acmc-1bu20, 5-decyne, 2,9-dimethyl, rcfyjigzqaotfv-uhfffaoysa
PubChem CID 140552
IUPAC-Name 2,9-Dimethyldec-5-yn
SMILES CC(C)CCC#CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,9-Dimethyl-5-decyne
Dichte 0.77
Siedepunkt 92°C (19 mmHg)
Strukturformel (CH3)2CH(CH2)2C≡C(CH2)2CH(CH3)2
Menge 1 g
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 96%