Learn More
2-Acetamido-2-Deoxy-alpha-D-Glucopyranose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-47601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386160 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10687622 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10386160
Marke: Thermo Scientific Acros 102560250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10036-64-3
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00064359
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-PSLNIYNBNA-N
Synonym n-acetyl-alpha-d-glucosamine, alpha-glcnac, alpha-d-glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, unii-t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-a-d-glucopyranose, t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide
PubChem CID 82313
ChEBI CHEBI:44278
IUPAC-Name N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Namenshinweis 99.5+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 170
Merck Index 10, 4318
Spezifischer Drehzustand + 41.00 (20.00°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung +39° to +43° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver