Learn More
2-Acetamido-3-acetoxybenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30326767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326767 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16809525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Summenformel C12H13NO5
Menge 25 mg
Synonym N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-2-acetamido-3-acetyloxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 251.24
Formelmasse 251.0794