Learn More
2-Acetamido-3-acetoxybenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30320881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320881 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1680955MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Summenformel C12H13NO5
Menge 5 mg
Synonym N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-2-acetamido-3-acetyloxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 251.24
Formelmasse 251.0794