Learn More
2-Acetamido-3-O-(D-1-Carboxyethyl)-2-Deoxy-2-D-Glukose, TRC
Artikelnummer. 30179069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179069 10 mg 10 Milligramm
30178957 25 mg 25 Milligramm
30179192 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA14826510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10597-89-4
Summenformel C11H19NO8
Molekulargewicht (g/mol) 293.27
Synonym N-Acetylmuramic Acid;
IUPAC-Name (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-Acetamido-4,5,6-Trihydroxy-1-Oxohexan-3-yl]Oxypropansäure
SMILES C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Formelmasse 293.1111