Learn More
2-Acetamido-5-chlorthiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11383976
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11383976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17151.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20256-39-7
Summenformel C5H5ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 176.618
MDL-Nummer MFCD01318098
InChI-Schlüssel YLRXYIGXXMJPOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-chlorothiazole, n-5-chlorothiazol-2-yl acetamide, n-5-chloro-1,3-thiazol-2-yl acetamide, acmc-20ao6g, 2-acetamido-5-chlorthiazol, 2-acetylamino-5-chlorothiazole, n-5-chloro-2-thiazolyl acetamide, acetamide,n-5-chloro-2-thiazolyl, n-5-chloranyl-1,3-thiazol-2-yl ethanamide
PubChem CID 4684134
IUPAC-Name N-(5-Chlor-1,3-Thiazol-2-yl)Acetamid
SMILES CC(=O)NC1=NC=C(S1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-5-chlorothiazole
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Menge 5 g
Beilstein 120475
Formelmasse 176.63
Reinheit (%) 97%