missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acetamido-5-nitrothiazol, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11374574
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11374574

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01356.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 140-40-9
Summenformel C5H5N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.17
MDL-Nummer MFCD00022438
InChI-Schlüssel UJRRDDHEMZLWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym nithiamide, 2-acetamido-5-nitrothiazole, aminitrozole, acinitrazole, nitazole, tritheon, gynofon, ametoterina, aminitrozol, lavoflagin
PubChem CID 8798
IUPAC-Name N-(5-Nitro-1,3-Thiazol-2-yl)Acetamid
SMILES CC(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-5-nitrothiazole
Schmelzpunkt ∽263°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 167361
Merck Index 14,410
Formelmasse 187.18
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt