Learn More
2-Acetamido-5-nitrothiazol, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetamido-5-nitrothiazole |
| Schmelzpunkt | ∽263°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 167361 |
| Merck Index | 14,410 |
| Formelmasse | 187.18 |
| Reinheit (%) | 98% |