Learn More
2-Acetamido-6-Methylpyridin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494707
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15494707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32034.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5327-33-3
Summenformel C8H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.181
MDL-Nummer MFCD00091881
InChI-Schlüssel UEXYAZLLFZIXHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-6-methylpyridin-2-yl acetamide, 2-acetamido-6-methylpyridine, n-6-methyl-2-pyridyl acetamide, 6-acetamido-2-picoline, acetamide, n-6-methyl-2-pyridinyl, 2-acetamido-6-picoline, acmc-1akw3, 2-picoline, 6-acetamido, 6-acetamido-2-methyl-pyridine, n-6-methyl-2-pyridinyl acetamide
PubChem CID 220486
IUPAC-Name N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamid
SMILES CC1=NC(=CC=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-6-methylpyridine
Menge 10 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%