Learn More
2-Acetamido-N-(2-chlor-6-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30326742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326742 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326742 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13431010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
CAS 2518438-16-7
Summenformel C13 H12 Cl N3 O2 S
Menge 10 mg
Synonym Acetyl Impurity
InChI-Formel InChI=1S/C13H12ClN3O2S/c1-7-4-3-5-9(14)11(7)17-12(19)10-6-15-13(20-10)16-8(2)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
SMILES CC(=O)Nc1ncc(s1)C(=O)Nc2c(C)cccc2Cl
IUPAC-Name 2-Acetamido-N-(2-Chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 309.771
Formelmasse 309.034