missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Acetamidoacrylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11341367
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11341367

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01649.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5429-56-1 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
2-Acetamidoacrylsäure wird als Antioxidans und als Monomer verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid. Schwach löslich in Wasser und Methanol.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5429-56-1
Summenformel C5H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 129.115
MDL-Nummer MFCD00004257
InChI-Schlüssel UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidoacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-acetylamino, acrylic acid, 2-acetamido, 2-acetamidoacrylicacid, acetyldehydroalanine, n-acetyldehydroalanine, 2-acetylamino acrylic acid, .alpha.-acetamidoacrylic acid, 2-acetylamino-2-propenoic acid, 2-acetylamino prop-2-enoic acid
PubChem CID 79482
IUPAC-Name 2-acetamidoprop-2-ensäure
SMILES CC(=O)NC(=C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Acetamidoacrylic acid
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1812032
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol.
Formelmasse 129.12
Reinheit (%) 99%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt