Learn More
2-Acetyl-1-Naphthol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404107
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404107 25 g 25 Gramm
11414107 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19532.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-acetyl-1-naphthol and 1-acetyl-2-naphthol with triphosgene gave naphtho[1,2-e]-1,3-oxazines, naphtho[2,1-e]-1,3-oxazines or their spiro dimers depending on the molar ratio of triphosgene used for the cyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-acetyl-1-naphthol und 1-acetyl-2-naphthol mit Triphosgen ergaben Naphtho[1,2-e]-1,3-Oxazin, Naphtho[2,1-e]-1,3-Oxazin oder ihre Spirodimere, je nach dem molaren Verhältnis des für die Cyclerisierung verwendeten Triphosgens.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 711-79-5
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00003963
InChI-Schlüssel JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
IUPAC-Name 1-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-1-naphthol
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 25 g
Beilstein 1868084
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%