Learn More
2-Acetyl-3-Aminothiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388505 250 mg 250 Milligramm
11378505 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388505 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10563.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31968-33-9 | C6H7NOS | 141.188 g/mol
Dithienopyridines was synthesised from 2-Acetyl-3-aminothiophene. Also used as fine Intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dithienopyridine wurden aus 2-Acetyl-3-Aminothiophen synthetisiert. Wird auch als feines Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31968-33-9
Summenformel C6H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 141.188
MDL-Nummer MFCD00052585
InChI-Schlüssel MMLSKDGCLMDHAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-aminothiophene, 1-3-aminothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-3-amino-2-thienyl, ethanone,1-3-amino-2-thienyl, pubchem20830, acmc-1co94, 1-3-aminothien-2-yl ethanone, 2-acetylthiophene-3-amine, 1-3-amino-2-thiophenyl ethanone
PubChem CID 2735233
IUPAC-Name 1-(3-Aminothiophen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CS1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-3-aminothiophene
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Siedepunkt 120°C to 125°C (0.8 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 1635973
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 141.19
Reinheit (%) 97%