Learn More
2-Acetyl-5-brombenzo[b]furan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430080
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430080
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50593.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38220-75-6
Summenformel C10H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.068
MDL-Nummer MFCD00276737
InChI-Schlüssel YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
PubChem CID 705670
IUPAC-Name 1-(5-Brom-1 -benzofuran-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
Menge 1 g
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 99%