Learn More
2-Acetyl-5-bromothiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10567763 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10567763 5 g 5 Gramm
10083610 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10567763 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5370-25-2 | C6H5BrOS | 205.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5370-25-2
Summenformel C6H5BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 205.07
MDL-Nummer MFCD00014528
InChI-Schlüssel IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-bromothiophene, 1-5-bromothiophen-2-yl ethanone, ethanone, 1-5-bromo-2-thienyl, 1-5-bromo-2-thienyl ethan-1-one, 1-5-bromothiophen-2-yl ethan-1-one, 5-bromo-2-thienyl methyl ketone, 2-acetyl-5-bromo thiophene, ketone, 5-bromo-2-thienyl methyl, 2-acetyl-5-bromo-thiophene, 1-5-bromo-2-thienyl ethanone
PubChem CID 79335
IUPAC-Name 1-(5-Bromthiophen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-bromothiophene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 103°C (4.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 205.07
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Pulver