Learn More
2-Acetyl-5-iodo-2H-Indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10823191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10823191 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10823191 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00297DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel C9H7IN2O
MDL-Nummer MFCD11520128
Menge 1 g
Synonym 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
InChI-Schlüssel JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
IUPAC-Name 1-(5-iodo-2H-indazol-2-yl)ethan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 286.07
PubChem CID 45594316
Formelmasse 286.07