Learn More
2-Acetyl-5-Methylfuran, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423237
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11423237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16172.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1193-79-9 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Glucose was transformed to various furan compounds and carboxylic acids derivatives by heat treatment of autoclave such as levulinic acid, 2-acetylfuran and 2-acetyl-5-methylfuran. using 2-acetyl-5-methylfuran or 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitrile as reactants, that the formation of the 4-arylation products. Reaction of 2-acetyl-5-methylfuran 6a with 2-aminoethanol pioduced in 79% yield the aminal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glucose wurde durch Wärmebehandlung von Autoklaven wie Levulinsäure, 2-Acetylfuran und2-Acetyl-5-methylfuran in verschiedene Furanverbindungen und Carbonsäurderivate umgewandelt. Verwendung von 2-Acetyl-5-methylfuran oder 1,5-dimethyl-2-pyrrolecarbonitril als Reaktionsmittel, die die Bildung der 4-Arylierungsprodukte ermöglichen. Die Reaktion von 2-Acetyl-5-methylfuran6 mit 2-Aminoethanol pioduced in 79 % ergibt das Aminal.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-79-9
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.139
MDL-Nummer MFCD00003243
InChI-Schlüssel KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-acetylfuran, 1-5-methylfuran-2-yl ethanone, 1-5-methyl-2-furyl ethanone, 5-methyl-2-furylmethylketone, ethanone, 1-5-methyl-2-furanyl, 1-5-methyl-2-furanyl ethanone, 2-methyl-5-acetylfuran, 1-5-methyl-2-furyl ethan-1-one, methyl 5-methyl-2-furyl ketone
PubChem CID 14514
ChEBI CHEBI:562752
IUPAC-Name 1-(5 -Methylfuran-2-yl)ethanon
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-methylfuran
Dichte 1.068
Siedepunkt 100°C to 101°C (25 mmHg)
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 10 g
Beilstein 110853
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-5-methylfuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Acetyl-5-methylfuran