Learn More
2-Acetyl-5-methylfuran, TRC
Artikelnummer. 30319359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319359 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319359 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA189008500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-methylfuran
CAS 1193-79-9
Summenformel C7 H8 O2
Menge 500 mg
Synonym 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1oc(C)cc1
IUPAC-Name 1-(5-Methyl-2-furyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 124.137
Formelmasse 124.0524