Learn More
2-Acetyl-6-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422388
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15422388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55981.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 49669-13-8 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
2-Acetyl-6-bromopyridine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetyl-6-brompyridin, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49669-13-8
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD00272200
InChI-Schlüssel RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-6-bromopyridine, 2-bromo-6-acetylpyridine, 1-6-bromopyridin-2-yl ethanone, 1-6-bromopyridin-2-yl ethan-1-one, 1-6-bromo-2-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-6-bromo-2-pyridinyl, bromopyridinylethanone, pubchem13351, acmc-1ap21, ksc490s1f
PubChem CID 11298578
IUPAC-Name 1-(6-Brompyridin-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=NC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-6-bromopyridine
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 97%