Learn More
2-Acetyl-6-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Acetyl-6-bromopyridine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Acetyl-6-brompyridin, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als OLED-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-6-bromopyridine |
| Schmelzpunkt | 51°C to 55°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 200.03 |
| Reinheit (%) | 97% |