Learn More
2-Acetyl-6-brompyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetyl-6-bromopyridine |
| CAS | 49669-13-8 |
| Summenformel | C7H6BrNO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(Br)n1 |
| IUPAC-Name | 1-(6-Brompyridin-2-yl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.03 |
| Formelmasse | 198.9633 |