Learn More
2-Acetylphenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30322434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322434 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18757050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl Phenothiazine
CAS 6631-94-3
Summenformel C14H11NOS
Menge 50 mg
Synonym ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Molekulargewicht (g/mol) 241.31