Learn More
2-Acetylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499542 50 g 50 Gramm
11489542 10 g 10 Gramm
11409552 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499542 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10216.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 577-56-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
2-Acetylbenzoic acid is used as a component of hair dyes. It is used as an intermediate for pharmaceutical, cosmetics, agrochemical and food industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylbenzoesäure wird als Bestandteil von Haarfärbemitteln verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische, kosmetische, agrochemische und Nahrungsmittelindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Ethylacetat. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-56-0
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00002475
InChI-Schlüssel QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 2-acetyl, 2-acetylbenzoicacid, acetophenone-2-carboxylic acid, 2-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, acetyl, 3-hydroxy-3-methylphthalide, 2'-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-2'-carboxylic acid, methyl phenyl ketone-o-carboxylic acid
PubChem CID 68474
IUPAC-Name 2-Acetylbenzoesäure
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzoic acid
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 1210557
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane and Ethyl Acetate. Slightly soluble in water.
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) ≥98%