Learn More
2-Acetylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30309357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1695501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzoic Acid
CAS 577-56-0
Summenformel C9 H8 O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0473