Learn More
2-Acetylbutyrolacton, Mikromol™
Beschreibung
alpha-Acetyl-gamma-butyrolacton
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetylbutyrolactone |
| CAS | 517-23-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Acetylbutyrolactone |
| Versandbedingung | +4 °C |
| Summenformel | C6H8O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone |
| SMILES | CC(=O)C1CCOC1=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.13 |
| Menge | 100 mg |