Learn More
2-Acetylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetylpyrrole |
| Schmelzpunkt | 88°C to 92°C |
| Siedepunkt | 220°C |
| Geruch | Characteristic |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1882 |
| Formelmasse | 109.13 |
| Reinheit (%) | 98% |