Learn More
2-Acetylchinoxalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2-Acetylquinoxalin wird als Farbstoff, in Pharmazeutika und Antibiotika wie Olaquindox, Carbadox, Echinomycin, Levomycin und Actinoleutin verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Amilorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Acetylquinoxaline |
| Schmelzpunkt | 76°C to 79°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 172.19 |
| Reinheit (%) | 97% |