Learn More
2-Acetylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10720951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10720951 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10720951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24295-03-2 | C5H5NOS | 127.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylthiazole
CAS 24295-03-2
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 74.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H5NOS
Brechungsindex 1.5470 to 1.5490
MDL-Nummer MFCD00005324
Menge 5 g
Beilstein 27, 2617
Relative Dichte 1.22
Synonym 2-acetylthiazole, 1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-2-thiazolyl, 1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-acetyl thiazole, 1-2-thiazolyl ethanone, ketone, methyl 2-thiazolyl, 2-acetylthiazol, 2-acetyl-1,3-thiazole, 1-thiazol-2-yl-ethanone
InChI-Schlüssel MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=NC=CS1
IUPAC-Name 1-(1,3 -thiazol-2-yl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 127.17
PubChem CID 520108
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylthiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /