Learn More
2-Adamantanaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Adamantanamine Hydrochloride |
| CAS | 10523-68-9 |
| Summenformel | C10H17N . HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Adamantaneammonium Chloride, 2-Adamantylamine Hydrochloride, 2-Aminoadamantane Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H |
| SMILES | Cl.NC1C2CC3CC(CC1C3)C2 |
| IUPAC-Name | Adamantan-2-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 187.71 |