Learn More
2-Adamantanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10408740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10408740
Marke: Thermo Scientific Acros 167310050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Adamantanol
Namenshinweis 98%
CAS 700-57-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 258.0°C to 265.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H16O
MDL-Nummer MFCD00074744
Menge 5 g
Synonym 2-adamantanol, 2-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-2-ol, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-ol, 1-adamantanol;, 2alpha-adamantanol, pubchem8753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, methylene, chloride and acetone
InChI-Schlüssel FOWDOWQYRZXQDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3O
IUPAC-Name Adamantan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
PubChem CID 64149
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver