Learn More
2-Adamantylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15435385 50 mL ChemSeal™ Flaschen 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15435385 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58595.AD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Adamantylzinkbromid als Zwischenprodukt für die pharmazeutische Industrie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen ... aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Adamantylzinc bromide
CAS 171860-65-4
Farbe Schwarz bis gelb
Dichte 1.018 g/mL
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Summenformel C10H15BrZn
MDL-Nummer MFCD01311401
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 2-adamantylzinc bromide solution, adamantan-2-yl bromo zinc, adamantan-2-ide,bromozinc 1+, 2-adamantylzinc bromide,0.5m solution i, 2-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, bromo 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-yl zinc, 2-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel UKVCFEOZGIQMNI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)[CH-]3.[Zn+]Br
IUPAC-Name Adamantan-2-id;Bromzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 280.514
PubChem CID 4145216
Formelmasse 280.51
Physikalische Form Flüssigkeit