Learn More
2-Allyl-2-methyl-1,3-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30311068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311068 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311068 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5586002.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol
CAS 25462-37-7
Summenformel C7 H14 O2
Menge 2.5 g
Synonym 2-Methyl-2-(2-propenyl)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3-propanediol
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h3,8-9H,1,4-6H2,2H3
SMILES CC(CO)(CO)CC=C
IUPAC-Name 2-Methyl-2-prop-2-enylpropan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Formelmasse 130.0994