Learn More
2-Allyl-2-methyl-1,3-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30312548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312548 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA558600250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol
CAS 25462-37-7
Summenformel C7 H14 O2
Menge 250 mg
Synonym 2-Methyl-2-(2-propenyl)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3-propanediol
InChI-Formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h3,8-9H,1,4-6H2,2H3
SMILES CC(CO)(CO)CC=C
IUPAC-Name 2-Methyl-2-prop-2-enylpropan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 130.18
Formelmasse 130.0994