missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Allyl-N-Boc-L-Glycindicyclohexylaminsalz, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7034379
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15479545

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52062.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
2-Allyl-N-Boc-L-Glycin-Dicyclohexylaminsalz wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 143979-15-1
Summenformel C22H40N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.572
MDL-Nummer MFCD01321013
InChI-Schlüssel VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin; (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Menge 250 mg
Formelmasse 396.57
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt