Learn More
2-Amidinopyridinhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474353 1 g 1 Gramm
11484353 5 g 5 Gramm
11494353 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10942.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51285-26-8 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51285-26-8
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.601
MDL-Nummer MFCD00052271
InChI-Schlüssel GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC-Name Pyridin-2-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amidinopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Menge 1 g
Beilstein 3562671
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 97%