Learn More
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-on (Guanin), Mikromol™
Beschreibung
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-on (Guanin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Guanine |
| CAS | 73-40-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Guanine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H5 N5 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Aciclovir Imp. B (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Valaciclovir Hydrochloride Imp. A (EP), Valaciclovir Imp. A (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Guanine, Ph Eur Valaciclovir Impurity A, AH 13779, Ph Eur Aciclovir Impurity B, 559U81, Guanine, Aciclovir Impurity B, Ganciclovir Impurity F, Valaciclovir Hydrochloride Hydrate Impurity A, Valaciclovir Hydrochloride Impurity A, Valaciclovir Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11) |
| SMILES | NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-1,7-dihydropurin-6-on |
| Mehr anzeigen |