Learn More
2-Amino-1-methylbenzimidazol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10318910 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10147713 10 g Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10318910
Marke: Thermo Scientific Acros 276300025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1622-57-7 | C8H9N3 | 147.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1622-57-7
Summenformel C8H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00142855
InChI-Schlüssel XDFZKQJLNGNJAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1-methylbenzimidazole, 1-methyl-1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2-amine, 1-methyl-2-aminobenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazol-2-amine, ccris 4355, 2-amino-1-methyl-benzimidazole, 1h-benzimidazol-2-amine,1-methyl, 1-methyl-1h-benzoimidazol-2-ylamine
PubChem CID 74187
IUPAC-Name 1-Methylbenzimidazol-2-Amin
SMILES CN1C(N)=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-methylbenzimidazole
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 203°C to 206°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver