Learn More
2-Amino-2-Cyanoacetamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211582 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10168152 5 g Glasflasche 5 Gramm
10270103 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10168152
Marke: Thermo Scientific Acros 382760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6719-21-7 | C3H5N3O | 99.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6719-21-7
Summenformel C3H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 99.09
MDL-Nummer MFCD00040532
InChI-Schlüssel JRWAUKYINYWSTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminocyanoacetamide, 3-nitriloalaninamide, acetamide, 2-amino-2-cyano, 2-aminocyanoacetamide, aminocyanacetamide, 2-amino-cyanoacetamide, 2-amino-2cyanoacetamide, a-amino-a-cyanoacetamide, 2-amino-2-cyanacetamide, 2-amino 2-cyano acetamide
PubChem CID 98341
IUPAC-Name 2-Amino-2-cyanoacetamid
SMILES C(#N)C(C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-cyanoacetamide
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Farbe Beige bis Rotbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH(NH2)CONH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ether and methanol
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-cyanoacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.