Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-Desoxyadenosin, 99 %
Artikelnummer. 15486289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486289 25 g 25 Gramm
15466289 1 g 1 Gramm
15476289 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486289 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64266.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4546-70-7 | C10H14N6O3 | 266.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4546-70-7
Summenformel C10H14N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
MDL-Nummer MFCD00047240
InChI-Schlüssel NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Synonym 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosine
PubChem CID 97188
IUPAC-Name (2R,3S,5R)-5-(2,6-Diaminpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 266.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver