Learn More
2'-Amino-2'-desoxyadenosin, TRC
Artikelnummer. 30327885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30327885 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30327885 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA61492810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
CAS 10414-81-0
Summenformel C10H14N6O3
Menge 10 mg
Synonym 2-Amino-2-Deoxyadenosine
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N6O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1,11H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-4-Amino-5-(6-Aminopurin-9-yl)-2-(Hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 266.26
Formelmasse 266.1127