Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-Desoxyguanosin, 98 %
Artikelnummer. 15436499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436499 250 mg 250 Milligramm
15426499 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436499 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64650.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60966-26-9 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
2‘-Amino-2‘-deoxyguanosine is a valuable probe for investigating the metal ion interactions at the active site of the group I ribozyme.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2'-Amino-2'-Desoxyguanosin ist eine wertvolle Sonde zur Untersuchung der Metallioneninteraktionen an der aktiven Stelle der Ribozym-Gruppe I.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60966-26-9
Summenformel C10H14N6O4
Molekulargewicht (g/mol) 282.26
MDL-Nummer MFCD01723954
InChI-Schlüssel ROPTVRLUGSPXNH-SJLGBTOWNA-N
PubChem CID 173775
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3-amino-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-2'-deoxyguanosine
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Synonym 2'-amino-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-amino-2'-deoxy, 2'-deoxy-2'-aminoguanosine, 2ag, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, guanosine,2'-amino-2'-deoxy, 2'-amino-2'-deoxyguanosine,2'-nh2-dg, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4s,5r-3-amino-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6-one
Formelmasse 282.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver