Learn More
2'-Amino-2'-Desoxyguanosin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2'-Amino-2'-Deoxyguanosine |
| CAS | 60966-26-9 |
| Summenformel | C10H14N6O4 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N6O4/c11-4-6(18)3(1-17)20-9(4)16-2-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h2-4,6,9,17-18H,1,11H2,(H3,12,14,15,19)/t3-,4-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23 |
| IUPAC-Name | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3-Amino-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-imino-3H-purin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.26 |
| Formelmasse | 282.1077 |