Learn More
2-Amino-2'-Fluor-2'-Desoxyadenosin, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-2'-fluoro-2'-deoxyadenosine |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | 5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
| Formelmasse | 284.25 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Pulver |