Learn More
2-Amino-2'-fluor-5-brombenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30323318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323318 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60962525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone
CAS 1479-58-9
Summenformel C13 H9 Br F N O
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H9BrFNO/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7H,16H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2F
IUPAC-Name (2-amino-5-bromophenyl)-(2-fluorophenyl)methanone
Molekulargewicht (g/mol) 294.12
Formelmasse 292.9852