Learn More
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495409 250 g 250 Gramm
15475409 25 g 25 Gramm
15485409 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63144.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein nützlicher biologischer Puffer
A useful biological buffer2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol is used to make surfactants, vulcanization accelerators and as a biological buffer. It acts as an absorbent for acidic gases and emulsifying agent for cosmetics, mineral oil, leather dressings, textile specialties and cleaning compounds. It is also used in hair sprays. It acts as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity and spacer in isotachophoresis of proteins. It serves as a reaction buffer for enzymes with an activity in the basic pH range such as alkaline phosphatase. Further, it is used in the preparation of 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein nützlicher biologischer Puffer, 2-Amino-2-Methyl-1,3-Propandiol wird zur Herstellung von Tensiden, Vulkanisationsbeschleunigern und als biologischer Puffer verwendet. Es dient als Absorptionsmittel für saure Gase und Emulgiermittel für Kosmetika, Mineralöl, Lederauflagen, Textilspezialitäten und Reinigungsverbindungen. Es wird auch in Haarsprays verwendet. Es dient als Puffer für die Bestimmung der alkalischen Phosphataseaktivität und des Spacers in der Isotophorese von Proteinen. Es dient als Reaktionspuffer für Enzyme mit einer Aktivität im grundlegenden pH-Bereich wie der alkalischen Phosphatase. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-hydroxymethyl-4-methyl-oxazolidin-2-on verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Kupfer, Messing und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 115-69-5
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.137
MDL-Nummer MFCD00004678
InChI-Schlüssel UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-methyl-1,3-propanediol, ampd, aminoglycol, gentimon, isobutandiol-2-amine, aminomethyl propanediol, ammediol, 1,1-di hydroxymethyl ethylamine, 1,3-propanediol, 2-amino-2-methyl, 2-amino-2-methyl-1,3-propandiol
PubChem CID 1531
ChEBI CHEBI:991
IUPAC-Name 2-Amino-2-methylpropan-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Schmelzpunkt 100°C to 110°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 151°C (10 mmHg)
Strukturformel (HOCH2)2C(NH2)CH3
Menge 250 g
Beilstein 635708
Merck Index 14,448
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and other organic solvents.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver