Learn More
2-Amino-2-methylpropanhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30337247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337247 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA898170100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-methylpropane Hydrochloride
CAS 10017-37-5
Summenformel C4H11N.HCl
Menge 100 mg
Synonym 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), 2-Propanamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), tert-Butylamine, hydrochloride (8CI), 1,1-Dimethylethylamine hydrochloride, 2-Methylpropan-2-amine hydrochloride, t-Butylamine hydrochloride, tert-Butylammonium chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-4(2,3)5;/h5H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 109.5978
Formelmasse 109.0658