Learn More
2-Amino-2'-O-methyladenosin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426849
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15426849 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15426849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65334.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80791-87-3
Summenformel C11H16N6O4
Molekulargewicht (g/mol) 296.29
MDL-Nummer MFCD01630959
InChI-Schlüssel JLWUWXCKSOIFPS-YPLCUDRINA-N
Synonym 2-amino-2'-o-methyladenosine, 2'-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2-amino-2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-2,6-diaminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2'-o-methyl-2-aminoadenosine, 2-nh2-2'-o-me-a, adenosine, 2-amino-2'-o-methyl, 2?-o-methyl-2,6-diaminopurine-riboside, 2,6-diamino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine, 2,6-diamino-9-2'-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 9900805
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=C(N)N=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2'-O-methyladenosine
Farbe Weiß
Menge 1 g
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-5-(2,6-Diaminpurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxoxolan-3-ol
Formelmasse 296.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver