Learn More
2-Amino-2-thiazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11926781 5 g Glasflasche 5 Gramm
11936781 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438850050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1779-81-3 | C3H6N2S | 102.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1779-81-3
Summenformel C3H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 102.15
InChI-Schlüssel REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazoline, 2-amino-2-thiazoline, 2-iminothiazolidine, 4,5-dihydrothiazol-2-amine, 2-thiazolidinimine, 2-amino-4,5-dihydrothiazole, 2-thiazolamine, 4,5-dihydro, 2-thiazoline, 2-amino, usaf pd-57, 2-amino-4,5-dihydrothiazoline
PubChem CID 15689
ChEBI CHEBI:40889
IUPAC-Name 4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1CSC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-thiazoline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 221.8°C
Flammpunkt 87.9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 102.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-2-thiazoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.