Learn More
2-Amino-2-thiazolin, TRC
Artikelnummer. 30318176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30318176 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6303251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-thiazoline
CAS 1779-81-3
Summenformel C3 H6 N2 S
Menge 1 g
Synonym 4,5-Dihydro-2-thiazolamine, 2-Imino-thiazolidine, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazole, 2-Amino-4,5-dihydrothiazole, 4,5-Dihydrothiazol-2-amine, 2-Thiazolidinimine, 2-Thiazolin-2-amine, 2-Amino-δ2-thiazoline, 2-Aminothiazoline, 2-Iminothiazolidine
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
SMILES NC1=NCCS1
IUPAC-Name 4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 102.16
Formelmasse 102.0252